2-Pyridinsulfonsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyridine-2-sulphonic acid
455760050
ACRO455760050EA 82.4 EUR
ACRO455760050
2-Pyridinsulfonsäure 97%
2-Pyridinesulphonic acid
Formel: C₅H₅NO₃S
Molecular Weight: 159,1631 g/mol
Schmelzpunkt: 244…249 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234080
CAS-Nummer: 15103-48-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to tan Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 252 °C
HPLC ≥96.0 %