4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminopyridine-2-carboxylic Acid
455772500
ACRO455772500EA 114 EUR
ACRO455772500
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Schmelzpunkt: 319 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02685671
CAS-Nummer: 100047-36-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %