2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 2-Fluoro-4-methoxycarbonylphenylboronic acid
455870050
ACRO455870050EA 416 EUR
ACRO455870050
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₈BFO₄
Molecular Weight: 197,96 g/mol
Schmelzpunkt: 127…129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08436034
CAS-Nummer: 603122-84-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %