4-Chlor-2-fluor-1-nitrobenzol 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene

455930250
ACRO455930250EA 206 EUR
ACRO455930250
4-Chlor-2-fluor-1-nitrobenzol 98%
4-Chlor-2-fluor-1-nitrobenzol
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molecular Weight: 175,55 g/mol
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042211
CAS-Nummer: 700-37-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Off-white to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 52 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR