1-Boc-piperidin-4-ylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate, Piperidine-4-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
456050050
ACRO456050050EA
360
EUR
ACRO456050050
1-Boc-piperidin-4-ylboronsäurepinakolester 97%
1-Boc-piperidin-4-ylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₃₀BNO₄ Molecular Weight: 311,2247 g/mol Schmelzpunkt: 56,5…57 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09997792 CAS-Nummer: 1048970-17-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 65 °C |
HPLC | ≥96.0 % |