Oxaliplatin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
456131000
ACRO456131000EA
140
EUR
ACRO456131000
Oxaliplatin 99%
Oxaliplatin
Formel:
C₈H₁₄N₂O₄Pt Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00866327 CAS-Nummer: 61825-94-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C, 2 h) |
HPLC | ≥98.5 % |