Pemetrexed disodium salt 2.5 hydrate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
456180010
ACRO456180010EA
157
EUR
ACRO456180010
Pemetrexed disodium salt 2.5 hydrate 98%
Pemetrexed disodium salt 2.5 hydrate
Formel:
C₂₀H₁₉N₅Na₂O₆·⁵/₂H₂O Molecular Weight: 516,42 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13194950 CAS-Nummer: 357166-30-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % |
HPLC | ≥97.5 % |