Paliperidone 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Hydroxyrisperidone
456250010
ACRO456250010EA
406
EUR
ACRO456250010
Paliperidone 98%
Paliperidone
Formel:
C₂₃H₂₇FN₄O₃ Molecular Weight: 426,49 g/mol Schmelzpunkt: 171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00871802 CAS-Nummer: 144598-75-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 175 °C |
HPLC | ≥97.5 % |