Cypermethrin (Gemisch der Stereoisomere) 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

456310050 456310250 456311000
ACRO456310050EA 134 EUR
ACRO456310050 ACRO456310250 ACRO456311000
Cypermethrin (Gemisch der Stereoisomere) 98%
Cypermethrin (Gemisch der Stereoisomere)
Formel: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
Dichte: 1,12 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055328
CAS-Nummer: 52315-07-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (Mixture of isomers)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR