Montelukast sodium 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: MK-476, Sodium (R,E)-2-(1-(((1-(3-(2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl)phenyl)-3-(2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)propyl)thio)methyl)cyclopropyl)acetate

456440010
ACRO456440010EA 147 EUR
ACRO456440010
Montelukast sodium 98%
Montelukast sodium
Formel: C₃₅H₃₆ClNO₃S
Molecular Weight: 608,17 g/mol
Schmelzpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00931431
CAS-Nummer: 151767-02-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR