4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(5-(p-Tolyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonamide, Celecoxib
456451000
ACRO456451000EA
197
EUR
ACRO456451000
4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide 98%
4-[5-(4-Methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulphonamide
Formel:
C₁₇H₁₄F₃N₃O₂S Molecular Weight: 381,38 g/mol Schmelzpunkt: 156…157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00941298 CAS-Nummer: 169590-42-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 165 °C |
HPLC | ≥97.5 % |