Salbutamol sulphate 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
456460010 456460050
ACRO456460010EA 82.5 EUR
ACRO456460010 ACRO456460050
Salbutamol sulphate 98%
Salbutamol sulphate
Formel: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
Schmelzpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055200
CAS-Nummer: 51022-70-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %