Essigsäure 50% in Wasser

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

456870050 456870250
ACRO456870050EA 54 EUR
ACRO456870050 ACRO456870250
Essigsäure 50% in Wasser
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Flammpunkt: >60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 49.0 to 51.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR