(S)-Tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
456930050
ACRO456930050EA
412
EUR
ACRO456930050
(S)-Tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride 95%
(S)-Tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride
Formel:
C₄H₁₀ClNO Schmelzpunkt: 140…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445642 CAS-Nummer: 204512-95-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥94.0 to ≤106.0 % |
Specific optical rotation | -2° to -8° (20°C, 589 nm) c=0.5 in Methanol |