Decyldecanoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
457110250
457115000
ACRO457110250EA
37.5
EUR
ACRO457110250
ACRO457115000
Decyldecanoat 98%
Decyldecanoat
Formel:
C₂₀H₄₀O₂ Siedepunkt: 174 °C (2 mmHg) Dichte: 0,859 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059280 CAS-Nummer: 1654-86-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |