4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
457130010
ACRO457130010EA
110
EUR
ACRO457130010
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenon 98%
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ Schmelzpunkt: 104…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054612 CAS-Nummer: 29682-12-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 101 to 107 °C |
HPLC | ≥97.5 % |