Methyl-3-cyclopentenecarboxylate 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Methyl 3-cyclopentenecarboxylate

457400050
ACRO457400050EA 111 EUR
ACRO457400050
Methyl-3-cyclopentenecarboxylate 97%
Methyl-3-cyclopentenecarboxylate
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,15 g/mol
Siedepunkt: 149 °C
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038661
CAS-Nummer: 58101-60-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR