2-(3-Bromphenyl)pyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
457560050
ACRO457560050EA 293 EUR
ACRO457560050
2-(3-Bromphenyl)pyridin 97%
2-(3-Bromophenyl)pyridine
Formel: C₁₁H₈BrN
Molecular Weight: 234,0900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09749846
CAS-Nummer: 4373-60-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %