2-Fluor-4-hydroxybenzoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
457590250
ACRO457590250EA 265 EUR
ACRO457590250
2-Fluor-4-hydroxybenzoesäure 98%
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅FO₃
Schmelzpunkt: 187…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01310985
CAS-Nummer: 65145-13-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %