1,6-Naphthyridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Pyrido[4,3-b]pyridine, 1,6-Diazanaphthalene
457670010
ACRO457670010EA
293
EUR
ACRO457670010
1,6-Naphthyridin 96%
1,6-Naphthyridine
Formel:
C₈H₆N₂ Molecular Weight: 130,15 g/mol Schmelzpunkt: 36…38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059750 CAS-Nummer: 253-72-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to brown Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |