3-Aminoisonicotinsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
457690050
ACRO457690050EA 245 EUR
ACRO457690050
3-Aminoisonicotinsäure 98%
3-Aminoisonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138,13 g/mol
Schmelzpunkt: 275…276 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00137840
CAS-Nummer: 7579-20-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥270 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure