4-Nitro-o-toluylsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

457810050 457810250 457811000
ACRO457810050EA 57.8 EUR
ACRO457810050 ACRO457810250 ACRO457811000
4-Nitro-o-toluylsäure 98%
4-Nitro-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181.15 g/mol
Schmelzpunkt: 151…152 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210697
CAS-Nummer: 1975-51-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR