Moxifloxacin hydrochloride
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-7-((4aS,7aS)-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6(2H)-yl)-8-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride, Moxifloxacin HCl
457960010
ACRO457960010EA 215 EUR
ACRO457960010
Moxifloxacin hydrochloride
Moxifloxacin hydrochloride
Formel: C₂₁H₂₅ClFN₃O₄
Molecular Weight: 437,896 g/mol
Schmelzpunkt: 324…325 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00949117
CAS-Nummer: 186826-86-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥97.5 %