Voriconazole 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: (2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, (2R,3S)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(5-fluoro-4-pyrimidinyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanol

458670010
ACRO458670010EA 148 EUR
ACRO458670010
Voriconazole 98%
Voriconazole
Formel: C₁₆H₁₄F₃N₅O
Molecular Weight: 349,32 g/mol
Schmelzpunkt: 128…134 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00905717
CAS-Nummer: 137234-62-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR