Abacavir sulphate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
458860010
458860050
ACRO458860010EA
55
EUR
ACRO458860010
ACRO458860050
Abacavir sulphate 99%
Abacavir sulphate
Formel:
C₂₈H₃₈N₁₂O₆S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04112763 CAS-Nummer: 188062-50-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥98.5 % |