Theophyllin-7-essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin-7-yl)acetic acid
459251000
ACRO459251000EA 58.5 EUR
ACRO459251000
Theophyllin-7-essigsäure 98%
Theophyllin-7-essigsäure
Formel: C₉H₁₀N₄O₄
Molecular Weight: 238,20 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00022832
CAS-Nummer: 652-37-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 268 to 272 °C
HPLC ≥97.5 %