2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
459360010 459360050 459360100
ACRO459360010EA 60.9 EUR
ACRO459360010 ACRO459360050 ACRO459360100
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole 98%
2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Formel: C₈H₅F₃N₂OS
Schmelzpunkt: 114…118 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00210213
CAS-Nummer: 1744-22-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %