Robenidine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Bis[(4-chlorobenzylidene)amino]guanidine hydrochloride
459400250
ACRO459400250EA
185
EUR
ACRO459400250
Robenidine hydrochloride 98%
Robenidine hydrochloride
Formel:
C₁₅H₁₃Cl₂N₅·ClH Molecular Weight: 370,67 g/mol Schmelzpunkt: 252…254 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01724404 CAS-Nummer: 25875-50-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % |
HPLC | ≥97.5 % |