Roxithromycin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11S,12R,13S,14R,E)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-10-(((2-methoxyethoxy)methoxy)imino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecan-2-one
459570050
ACRO459570050EA
80
EUR
ACRO459570050
Roxithromycin 96%
Roxithromycin
White to off-white Powder
Formel:
C₄₁H₇₆N₂O₁₅ Molecular Weight: 837,04 g/mol Schmelzpunkt: 111…118 °C Flammpunkt: >110 °C |
MDL:
MFCD00214389 CAS-Nummer: 80214-83-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤3 % |
HPLC | ≥95.0 % |
Residue after ignition | ≤0.1 % |