Heptadecafluoroctansulfonamid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
459640010
459640050
ACRO459640010EA
93.2
EUR
ACRO459640010
ACRO459640050
Heptadecafluoroctansulfonamid 95%
Heptadecafluoroctansulfonamid
Formel:
C₈H₂F₁₇NO₂S Schmelzpunkt: 154…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094345 CAS-Nummer: 754-91-6 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % (mix of isomers) |