4-Chloro-1H-imidazole 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-1H-imidazole
460030010
ACRO460030010EA 171 EUR
ACRO460030010
4-Chloro-1H-imidazole 98%
4-Chloro-1H-imidazole
Formel: C₃H₃ClN₂
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09033087
CAS-Nummer: 15965-31-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 121 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %