Hexyl-nicotinat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Nicotinic Acid Hexyl Ester

460090050 460090250
ACRO460090050EA 30.4 EUR
ACRO460090050 ACRO460090250
Hexyl-nicotinat 98%
Hexyl nicotinate
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
Siedepunkt: 329 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,02 g/cm³
Flammpunkt: 128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023587
CAS-Nummer: 23597-82-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR