Hexyl-nicotinat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Nicotinic Acid Hexyl Ester
460090050
460090250
ACRO460090050EA
30.4
EUR
ACRO460090050
ACRO460090250
Hexyl-nicotinat 98%
Hexyl nicotinate
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂ Siedepunkt: 329 °C (760 mmHg) Dichte: 1,02 g/cm³ Flammpunkt: 128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023587 CAS-Nummer: 23597-82-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥97.5 % |