Efaproxiral sodium 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
460100010
460102500
ACRO460100010EA
322
EUR
ACRO460100010
ACRO460102500
Efaproxiral sodium 98%
Efaproxiral sodium
Formel:
C₂₀H₂₂NNaO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093864 CAS-Nummer: 170787-99-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤13 % |
HPLC | ≥97.5 % |