Benzo[g]chrysene 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
460270010
ACRO460270010EA 161 EUR
ACRO460270010
Benzo[g]chrysene 98%
Benzo[g]chrysene
Formel: C₂₂H₁₄
Siedepunkt: 525 °C
Schmelzpunkt: 126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215865
CAS-Nummer: 196-78-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %