Methyl nervonate (15 cis), Nervonic acid methyl ester 99% analytischer Standard für GC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methyl 15(Z)-tetracosenoate, 15(Z)-Tetracosenoic acid methyl ester, Methyl nervonate (15 cis), Nervonic acid methyl ester
460371000
460375000
ACRO460371000EA
70.6
EUR
ACRO460371000
ACRO460375000
Methyl nervonate (15 cis), Nervonic acid methyl ester 99% analytischer Standard für GC
Methyl nervonate
Formel:
C₂₅H₄₈O₂ Molecular Weight: 380.65 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00056324 CAS-Nummer: 2733-88-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |