Moxalactam sodium salt
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
460410010
ACRO460410010EA
210
EUR
ACRO460410010
Moxalactam sodium salt
Moxalactam sodium salt
Formel:
C₂₀H₁₈N₆Na₂O₉S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03427565 CAS-Nummer: 64953-12-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥88 (mixture of isomers) |