β-Pseudouridine 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
460451000
ACRO460451000EA 294 EUR
ACRO460451000
β-Pseudouridine 98%
β-Pseudouridine
Formel: C₉H₁₂N₂O₆
Schmelzpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00038458
CAS-Nummer: 1445-07-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %