Kupfer(II)-ethylendiamin 1 M in Wasser, technische Qualität nicht zur Bestimmung der Viskosität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

460680010
ACRO460680010EA 46 EUR
ACRO460680010
Kupfer(II)-ethylendiamin 1 M in Wasser, technische Qualität nicht zur Bestimmung der Viskosität
Kupfer(II)-ethylendiamin
Formel: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Dichte: 1,1 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274628
CAS-Nummer: 14552-35-3
UN: 1761
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Dark blue Solution
Strength 0.98 to 1.02 M (copper molarity)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR