Oxyclozanide 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3,5-Trichloro-N-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)-6-hydroxybenzamide
460881000
ACRO460881000EA 79.5 EUR
ACRO460881000
Oxyclozanide 98%
Oxyclozanide
Formel: C₁₃H₆Cl₅NO₃
Molecular Weight: 401,46 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00864507
CAS-Nummer: 2277-92-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %