1,2-Indanedione 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
460920010
ACRO460920010EA 103 EUR
ACRO460920010
1,2-Indanedione 95%
1,2-Indanedione
Formel: C₉H₆O₂
Schmelzpunkt: 117…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463378
CAS-Nummer: 16214-27-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 120 °C
Water ≤2.5 %
HPLC ≥94 %