Atazanavir
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1,14-Dimethyl (3S,8S,9S,12S)-3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-2,5,6,10,13-pentaazatetradecanedioate
460981000
ACRO460981000EA 187 EUR
ACRO460981000
Atazanavir
Atazanavir
Formel: C₃₈H₅₂N₆O₇
Schmelzpunkt: 207…209 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD08435966
CAS-Nummer: 198904-31-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 209 °C
HPLC ≥97.5 %