Bicalutamid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-((4-fluorophenyl)sulphonyl)-2-hydroxy-2-methylpropanamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]-2-hydroxy-2-methylpropionamide
461000010
ACRO461000010EA
167
EUR
ACRO461000010
Bicalutamid 97%
Bicalutamide
Formel:
C₁₈H₁₄F₄N₂O₄S Molecular Weight: 430,37 g/mol Schmelzpunkt: 196 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00869971 CAS-Nummer: 90357-06-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 194 to 198 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 4 h) |
HPLC | ≥96.0 % |