Carbidopa monohydrate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydrazino-2-methylpropionic Acid
461010010
ACRO461010010EA 160 EUR
ACRO461010010
Carbidopa monohydrate 99%
Carbidopa monohydrate
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00889211
CAS-Nummer: 38821-49-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellowish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 6.9 % to 7.9 % (1 g, 105°C)
HPLC ≥98.5 %