Lamivudin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(-)-1-[(2R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]cytosine, 4-Amino-1-((2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl)pyrimidin-2(1H)-one, 3TC
461090010
ACRO461090010EA
128
EUR
ACRO461090010
Lamivudin 98%
Lamivudine
Formel:
C₈H₁₁N₃O₃S Molecular Weight: 229,2600 g/mol Schmelzpunkt: 160…162 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00869739 CAS-Nummer: 134678-17-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 175 to 179 °C |
Water | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |