Mefloquin -hydrochlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-[2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl][(2R)-piperidin-2-yl]methanol hydrochloride, rel-(S)-(2,8-Bis(trifluoromethyl)quinolin-4-yl)((R)-piperidin-2-yl)methanol hydrochloride, Mefloquine HCI
461130010
ACRO461130010EA
108
EUR
ACRO461130010
Mefloquin -hydrochlorid
Mefloquin -hydrochlorid
Formel:
C₁₇H₁₆F₆N₂O Schmelzpunkt: 253 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00797519 CAS-Nummer: 51773-92-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (on dry substance) |
Water | ≤3 % |
HPLC | ≥97.5 % |