Saquinavir mesylate 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (S)-N1-((2S,3R)-4-((3S,4AS,8aS)-3-(tert-butylcarbamoyl)octahydroisoquinolin-2(1H)-yl)-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl)-2-(quinoline-2-carboxamido)succinamide methanesulfonate
461231000
ACRO461231000EA 106 EUR
ACRO461231000
Saquinavir mesylate 98%
Saquinavir mesylate
Formel: C₃₈H₅₀N₆O₅·CH₄O₃S
Molecular Weight: 766,95 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00944907
CAS-Nummer: 149845-06-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %