Tenofovirdisoproxilfumarat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
461250010
461250050
461250250
ACRO461250010EA
35.3
EUR
ACRO461250010
ACRO461250050
ACRO461250250
Tenofovirdisoproxilfumarat 98%
Tenofovir disoproxil fumarate
Formel:
C₁₉H₃₀N₅O₁₀P·C₄H₄O₄ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08141829 CAS-Nummer: 202138-50-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Fumaric acid | 17.5 to 19 |