Chalcogran Gemisch aus Isomeren 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-Ethyl-1,6-dioxaspiro[4,4]-nonane
461410010
ACRO461410010EA 236 EUR
ACRO461410010
Chalcogran Gemisch aus Isomeren 96%
Chalcogran
Formel: C₉H₁₆O₂
Molecular Weight: 156.22 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861911
CAS-Nummer: 38401-84-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4465 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %