Pentamidine isethionate salt 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pentamidine isethionate, 4,4'-(Pentane-1,5-diylbis(oxy))dibenzimidamide bis(2-hydroxyethanesulphonate)
461860010
ACRO461860010EA 158 EUR
ACRO461860010
Pentamidine isethionate salt 97%
Pentamidine isethionate salt
Formel: C₁₉H₂₄N₄O₂·2C₂H₆O₄S
Siedepunkt: 539,4 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 188…194 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00079213
CAS-Nummer: 140-64-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 194 °C
Loss on drying ≤10 %
HPLC ≥96.0 %